Drukuj
3-Amino-N,N-dimetyloanilina 2 HCl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050 204340250
ACRO204340050EA 342 PLN
ACRO204340050 ACRO204340250
3-Amino-N,N-dimetyloanilina 2 HCl 99%
3-Amino-N,N-dimetyloanilina 2 HCl
Formuła: C₈H₁₄Cl₂N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012971
Numer CAS: 3575-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-693-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %