1,3-Di-tert-butylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B20290.03
B20290.06
B20290.14
B20290.03EA
825
PLN
B20290.03
B20290.06
B20290.14
1,3-Di-tert-butylobenzen ≥99%
1,3-Di-tert-butylobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1014-60-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 83°(183°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 106-107°/18mm
MDL No.: MFCD00008830
Formuła:
C₁₄H₂₂ MW: 190.33 Temp. Wrzenia: 106…107 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 10…11 °C Gęstość: 0.859 Temp. Zapłonu: 83 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008830 Numer CAS: 1014-60-4 |