Drukuj
Copper (II) ethylenediamine complex 1 M in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diwodorotlenek bis(etylenodiamino)miedzi
258550010 258550025
ACRO258550010EA 773 PLN
ACRO258550010 ACRO258550025
Copper (II) ethylenediamine complex 1 M in water
Copper (II) ethylenediamine
Formuła: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
MW: 217.76 g/mol
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274628
Numer CAS: 14552-35-3
Jednostka: 1761
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue Solution
Solubility (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear
Ratio (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1
Strength 0.98 to 1.02 M (Copper molarity)