Drukuj
Bromek 4-(metylosulfonylo)benzylu tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
357580025 357580100
ACRO357580025EA 532 PLN
ACRO357580025 ACRO357580100
Bromek 4-(metylosulfonylo)benzylu tech.
Bromek 4-(metylosulfonylo)benzylu
Formuła: C₈H₉BrO₂S
Temp. topnienia: 82…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00185849
Numer CAS: 53606-06-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %