Chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu zS
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
MQ200
8.00907.0001
8.00907.0005
8.00907.0025
8.00907.0001EA
246
PLN
8.00907.0001
MERC8.00907.0005
MERC8.00907.0025
Chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu zS
Chlorowodorek N-(3-dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimidu
Formuła:
C₈H₁₇N₃·HCl MW: 191.7 g/mol Temp. topnienia: 112…113 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00012503 Numer CAS: 25952-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 247-361-2 |