Drukuj
EDC (N-(3-Dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimid), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: WSC, EDC
39391-10ML 39391-50ML
SIAL39391-10MLEA 955 PLN
SIAL39391-10ML SIAL39391-50ML
EDC (N-(3-Dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimid), Sigma-Aldrich®
EDC (N-(3-Dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimid)
Formuła: C₈H₁₇N₃
Temp. Wrzenia: 43…45 °C (0,3 mmHg)
Temp. topnienia: 114…115 °C
Gęstość: 0,885 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00044916
Numer CAS: 1892-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-579-2