EDC (N-(3-Dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimid) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
WSC, EDC
B25057.14
B25057.22
B25057.06
B25057.14EA
2190
PLN
B25057.14
B25057.22
B25057.06
EDC (N-(3-Dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimid) 98%
EDC (N-(3-Dimetyloaminopropylo)-N'-etylokarbodiimid)
Purity: 98%
CAS No.: 1892-57-5
Molecular Formula: C8H17N3
Formula Weight: 155.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₇N₃ Temp. Wrzenia: 66…68 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 114…115 °C Gęstość: 0,885 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00044916 Numer CAS: 1892-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-579-2 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Clear colorless to yellow |
Form | Liquid |
Identification (FTIR) | Conforms |
Refractive Index | 1.4590-1.4630 @ 20°C |
Assay (GC) | ≥96.0% |