Drukuj
β-D-glukopiranozyd 4-nitrofenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
303110010 303110050 303110250
ACRO303110010EA 522 PLN
ACRO303110010 ACRO303110050 ACRO303110250
β-D-glukopiranozyd 4-nitrofenylu 99%
β-D-glukopiranozyd 4-nitrofenylu
Formuła: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Temp. topnienia: 165…168 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006593
Numer CAS: 2492-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-661-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -96° to -117° (20°C, 589 nm) (c=1, water)