Drukuj
Nilotinib ≥98.5% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
462370010 462372500
462370010.EA 1600 PLN
462370010. 462372500.
Nilotinib ≥98.5% (by HPLC)
Nilotinib
Formuła: C₂₈H₂₂F₃N₇O
MW: 529.5 g/mol
Numer MDL: MFCD09833716
Numer CAS: 641571-10-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5%
HPLC ≥98.5%
Residue after ignition ≤0.5%