Drukuj
Cykloheksan-D12 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
166280051 166280251
166280051.EA 685 PLN
166280051. 166280251.
Cykloheksan-D12 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Cykloheksan-D12
Formuła: C₆D₁₂
Numer MDL: MFCD00044212
Numer CAS: 1735-17-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %