Drukuj
Etykiety do drukarek termotransferowych, typ B-427
Dostawca: Brady
236987 800538 236986 236989 217096 217094 236988 236998
BRDY236987EA 2310 PLN
BRDY236987 BRDY800538 BRDY236986 BRDY236989 BRDY217096 BRDY217094 BRDY236988 BRDY236998
Etykiety do drukarek termotransferowych, typ B-427
Etykiety
Printable, self-laminating vinyl labels (B-427) for thermal transfer printers.
  • Self-extinguishing
  • Excellent water and oil resistance
  • Excellent abrasion and smudge resistance
Certyfikaty: This material is UL recognised with its respective ribbon.