Drukuj
Inkubatory CO2, Forma ™ Steri-Cycle ™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Forma™ Steri-Cycle™
HERA381TFEA 0 PLN
HERA381TF
Inkubatory CO2, Forma ™ Steri-Cycle ™
Inkubatory Inkubatory CO₂
Inkubatory CO₂ z systemem filtracji HEPA zapewniające ciągłą ochronę przed zanieczyszczeniami przenoszonymi w powietrzu za pomocą cyklu sterylizacji w wysokiej temperaturze, co upraszcza rutynowe praktyki czyszczenia. Wykonane z wnętrza ze stali nierdzewnej z przymocowanymi narożami ułatwiającymi czyszczenie, urządzenia wyposażone są w półki ze stali nierdzewnej i podpory zaprojektowane tak, aby wspierać pełne obciążenie produktu.
  • Precyzyjna regulacja temperatury i wybór czujnika TC (przewodności cieplnej) lub czujnika podczerwieni (IR)
  • Wygodny cykl dekontaminacji w wysokiej temperaturze w celu zniszczenia wszystkich zanieczyszczeń
  • System filtracji VOC usuwa lotne opary organiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla wrażliwych kultur
Features a unique in-chamber HEPA air filtration system which provides continuous protection against unwanted airborne contaminants and an on-demand, high-temperature sterilisation cycle that simplifies routine cleaning.
Audible alarm activates if outer door is opened during the cycle or if temperature reaches 60 °C (140 °F) or greater.
Dodatkowe informacje: It includes choice of CO₂ sensors, reversible door swings, relative humidity monitoring, antimicrobial copper interior, automatic gas tank switchers, datalogging capability, IQ/OQ documentation kits.