Drukuj
kaolin, GPR RECTAPUR® , przemywany
Dostawca: VWR Chemicals
24928.290EA 171 PLN
24928.290 24928.321
kaolin, GPR RECTAPUR® , przemywany
kaolin
Formuła: Al₂SiO₇·2H₂O
Temp. topnienia: 1760 °C
Gęstość: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062311
Numer CAS: 1332-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 310-194-1
Klasyfikacja Merck : 13,05300
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%