Drukuj
Anilina 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminobenzen, Fenyloamina
21425.290EA 372 PLN
21425.290 21425.230
Anilina 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Anilina
* material may darken during storage with no loss in purity
Formuła: C₆H₅NH₂
MW: 93.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6,2 °C
Gęstość: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007629
Numer CAS: 62-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3
Jednostka: 1547
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119451454-41
Klasyfikacja Merck : 13,00661
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.5%
Water max. 0.2%
Residue after ignition max. 0.005%
Hydrocarbons Passes Test
Nitrobenzene (C6H5NO2) max. 0.003%
Copper (Cu) max. 0.5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Lead (Pb) max. 1 ppm
Density (20°C) 1.021 - 1.023