Drukuj
Water Separator
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
-90-10292914 -90-10292919 03829010292919 03829010292914
NEUB-90-10292914EA 2420 PLN
NEUB-90-10292914 NEUB-90-10292919 NEUB03829010292919 NEUB03829010292914
Water Separator
Elementy do destylacji Zestawy do destylacji
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap