Drukuj
Lithium triethylborohydride solution 1M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
176991000 176998000
176991000.EA 535 PLN
176991000. 176998000.
Lithium triethylborohydride solution 1M in THF
Lithium triethylborohydride
Formuła: C₆H₁₆BLi
MW: 105.94 g/mol
Gęstość: 9200 g/cm³
Numer MDL: MFCD00011703
Numer CAS: 22560-16-3
Jednostka: 3148
ADR: 4.3 I