Drukuj
Paski testowe wskaźnika pH, pH-Fix
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
92110 92115 92120 92125 92118 92130 92160 92170 92140 92150 92180 92190 92122 92111 92135 92137 92121
662-0210EA 74.9 PLN
662-0210 662-0208 662-0240 662-0207 662-0200 662-0201 662-0236 662-0237 662-0241 662-0242 662-2343 662-2344 662-2339 662-2337 662-2341 662-2342 662-2338
Paski testowe wskaźnika pH, pH-Fix
Papierki testowe Papierki wskaźnikowe pH i paski testowe
Paski testowe wskaźnikowe pH-Fix umożliwiają szybkie badanie pH bezpośrednio w interesującym nas miejscu i są przeznaczone dla nieprzeszkolonych użytkowników, jak również dla profesjonalistów zajmujących się analizą.
  • Żadne akcesoria nie są potrzebne - zawsze gotowe do użycia
  • Doskonała karta kolorów do precyzyjnych odczytów
  • Długi uchwyt zapewniający wystarczającą odległość między rękami a próbką
  • Brak krwawienia - brak zanieczyszczenia roztworów próbek
Barwniki stosowane do wskaźnika pH Fix pasków testowych są chemicznie związane z klockami testowych zapobiegania krwawieniu i zatem zanieczyszczenia próbki.