Drukuj
tetracyjanoetylen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetracyanoethylene
138050100 138050250
ACRO138050100EA 557 PLN
ACRO138050100 ACRO138050250
tetracyjanoetylen 98%
tetracyjanoetylen
Formuła: C₆N₄
Temp. Wrzenia: 223 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 196…201 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001850
Numer CAS: 670-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-578-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,09336
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)