tetracyjanoetylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetracyanoethylene
A13945.03
A13945.06
A13945.03EA
170
PLN
A13945.03
A13945.06
tetracyjanoetylen ≥98%
tetracyjanoetylen
Purity: 98%
CAS No.: 670-54-2
Molecular Formula: C6N4
Formula Weight: 128.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 1.348
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 197-199°
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 1679885
Merck Reference: 14,9195
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001850
Formuła:
C₆N₄ Temp. Wrzenia: 223 °C Temp. topnienia: 197…199 °C Gęstość: 1,348 |
Numer MDL:
MFCD00001850 Numer CAS: 670-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-578-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9195 |