Hexaamminecobalt trichloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13769.14
13769.22
13769.14EA
601
PLN
13769.14
13769.22
Hexaamminecobalt trichloride ≥97%
Hexaamminecobalt trichloride
Purity: 97%
CAS No.: 10534-89-1
Molecular Formula: [Co(NH3)6]Cl3
Formula Weight: 267.48
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Merck Reference: 14,4675
MDL No.: MFCD00036304
Formuła:
H₁₈CoCl₃N₆ Gęstość: 1,71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036304 Numer CAS: 10534-89-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-103-9 Klasyfikacja Merck : 14,4675 |