Drukuj
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 124 PLN
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Formuła: H₁₈CoCl₃N₆
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036304
Numer CAS: 10534-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-103-9
Klasyfikacja Merck : 12,04711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %