Drukuj
Hexaamminecobalt trichloride 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
192870050 192870100
ACRO192870050EA 280 PLN
ACRO192870050 ACRO192870100
Hexaamminecobalt trichloride 99.999% (trace metals basis)
Hexaamminecobalt trichloride
Formuła: H₁₈CoCl₃N₆
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00036304
Numer CAS: 10534-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-103-9
Klasyfikacja Merck : 12,04711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Cobalt (Co) 21.0 to 23.0 %