Drukuj
Fiolet krystaliczny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
61135-100G 61135-25G 61135-500G
SIAL61135-100GEA 446 PLN
SIAL61135-100G SIAL61135-25G SIAL61135-500G
Fiolet krystaliczny, Sigma-Aldrich®
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Temp. topnienia: 189…194 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04406