Drukuj
Fiolet krystaliczny
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 175 PLN
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Fiolet krystaliczny
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Temp. topnienia: 189…194 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material