Fiolet krystaliczny 90+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
CI 42555
22866.14
22866.22
22866.14EA
374
PLN
22866.14
22866.22
Fiolet krystaliczny 90+% ACS
Fiolet krystaliczny
Purity: 90+%
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011750
Formuła:
C₂₅H₃₀ClN₃ MW: 407.99 g/mol Temp. topnienia: ∼ 215 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011750 Numer CAS: 548-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,4395 |