Drukuj
Cresyl violet (acetate), czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
405760025 405760100 405760500
ACRO405760025EA 473 PLN
ACRO405760025 ACRO405760100 ACRO405760500
Cresyl violet (acetate), czysty, certified
Cresyl violet (acetate)
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
Temp. topnienia: 140…143 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013151
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %
UV Lambda max 596 to 599 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.2
BSC Certification Passes