Drukuj
Fiolet krystaliczny, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: CI 42555
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 184 PLN
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Fiolet krystaliczny, certified
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Temp. topnienia: 173 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes