Drukuj
Fiolet krystaliczny, czysty indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212120250 212121000 212125000
ACRO212120250EA 191 PLN
ACRO212120250 ACRO212121000 ACRO212125000
Fiolet krystaliczny, czysty indicator
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test