Drukuj
Fiolet krystaliczny, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: CI 42555
229641000 229645000
ACRO229641000EA 429 PLN
ACRO229641000 ACRO229645000
Fiolet krystaliczny, pure, high purity biological stain
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Temp. topnienia: 173 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (110°C)
Sulfated ash ≤3 %
Titration ≥96.0 % (on dried substance)
Lead (Pb) ≤30 ppm
Zinc (Zn) Passes test
Insoluble matter (in ethanol) Passes test