Drukuj
Fiolet krystaliczny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2039-100G G2039-25G
SIALG2039-100GEA 718 PLN
SIALG2039-100G SIALG2039-25G
Fiolet krystaliczny, Sigma-Aldrich®
Fiolet krystaliczny
Formuła: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Temp. topnienia: 189…194 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011750
Numer CAS: 548-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,04406