Fiolet krystaliczny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21932.14
B21932.22
B21932.36
B21932.14EA
210
PLN
B21932.14
B21932.22
B21932.36
Fiolet krystaliczny
Fiolet krystaliczny
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
MDL No.: MFCD00011750
Formuła:
C₂₅H₃₀ClN₃ Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011750 Numer CAS: 548-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-953-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,4395 |