Drukuj
Sól sodowa błękitu patentowego V
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: C.I. 42051
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 187 PLN
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Sól sodowa błękitu patentowego V
Sól sodowa błękitu patentowego V
Formuła: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
MW: 582.67
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09608138
Numer CAS: 20262-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-573-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %