Drukuj
Wodorek diizobutyloglinu 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
M-Clarity™ quality level = MQ200
190306-100ML 190306-800ML
SIAL190306-100MLEA 303 PLN
SIAL190306-100ML SIAL190306-800ML
Wodorek diizobutyloglinu 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Wodorek diizobutyloglinu
Formuła: C₈H₁₉Al
Gęstość: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008928
Numer CAS: 1191-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-729-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I