Drukuj
Wodorek diizobutyloglinu 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
201051000 201058000
201051000.EA 490 PLN
201051000. 201058000.
Wodorek diizobutyloglinu 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Wodorek diizobutyloglinu
Formuła: C₈H₁₉Al
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008928
Numer CAS: 1191-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-729-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)