stop Wooda (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
33218.22
33218.36
33218.A3
33218.22EA
515
PLN
33218.22
33218.36
33218.A3
stop Wooda (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
stop Wooda
CAS No.: 8049-22-7
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Physical Form: Ingot, fusible alloy
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 71°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00198175
Temp. topnienia:
71 °C Gęstość: 9,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198175 Numer CAS: 76093-98-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |