Drukuj
eozyna żółtawa 0,5% roztwór wodny do mikroskopii, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
1.09844.1000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 312 PLN
1.09844.1000 1.09844.2500
eozyna żółtawa 0,5% roztwór wodny do mikroskopii, Sigma-Aldrich®
eozyna żółtawa
Formuła: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005040
Numer CAS: 17372-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-409-6
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density 1.00 g/cm3