Drukuj
eozyna żółtawa, czysty indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
201930250 201931000 201932500
ACRO201930250EA 164 PLN
ACRO201930250 ACRO201931000 ACRO201932500
eozyna żółtawa, czysty indicator grade
eozyna żółtawa
Formuła: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Gęstość: 1,018 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005040
Numer CAS: 17372-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-409-6
Klasyfikacja Merck : 13,03634
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 511 to 519 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance