Drukuj
eozyna żółtawa, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
152880250 152881000 152885000
ACRO152880250EA 168 PLN
ACRO152880250 ACRO152881000 ACRO152885000
eozyna żółtawa, high purity biological stain
eozyna żółtawa
Formuła: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Gęstość: 1,018 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005040
Numer CAS: 17372-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-409-6
Klasyfikacja Merck : 13,03634
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥90 % (on dry substance)