eozyna żółtawa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 17372-87-1
Molecular Formula: C20H6Br4Na2O5
Formula Weight: 691.86
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Beilstein Reference: 3586809
Merck Reference: 14,3603
MDL No.: MFCD00133309
Formuła:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Temp. topnienia: 295…296 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005040 Numer CAS: 17372-87-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-409-6 Klasyfikacja Merck : 14,3603 |