Drukuj
eozyna B (niebieskawa), pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
409420250 409421000
ACRO409420250EA 175 PLN
ACRO409420250 ACRO409421000
eozyna B (niebieskawa), pure, certified
eozyna B (niebieskawa)
Formuła: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624.06 g/mol
Temp. topnienia: >310 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005041
Numer CAS: 548-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-943-1
Klasyfikacja Merck : 12,03638
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to dark red-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes