Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-3-nitrobenzate
L07407.06
L07407.14
L07407.06EA
362
PLN
L07407.06
L07407.14
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 14719-83-6
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 1643729
Formuła:
C₈H₆ClNO₄ MW: 215.59 g/mol Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016989 Numer CAS: 14719-83-6 |