4,7-Dimetylo-1,10-fenantrolina 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17779.01
A17779.03
A17779.06
A17779.01EA
282
PLN
A17779.01
A17779.03
A17779.06
4,7-Dimetylo-1,10-fenantrolina 98
4,7-Dimetylo-1,10-fenantrolina
Purity: 98%
CAS No.: 3248-05-3
Molecular Formula: C14H12N2
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD00004979
Formuła:
C₁₄H₁₂N₂ MW: 208.26 g/mol Temp. topnienia: 193…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004979 Numer CAS: 3248-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-827-5 |