Drukuj
fuksyna kwaśna, pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: CI 42685
400210250 400211000
ACRO400210250EA 436 PLN
ACRO400210250 ACRO400211000
fuksyna kwaśna, pure, certified
fuksyna kwaśna
Formuła: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Temp. topnienia: ? 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013286
Numer CAS: 3244-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-816-5
Klasyfikacja Merck : 12,00109
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥60 %
UV Lambda max 540 to 549 nm (10 mg/l in water + 2.5ml 0.1N HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.26
BSC Certification Passes