fuksyna kwaśna, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
227900250
227901000
227905000
ACRO227900250EA
485
PLN
ACRO227900250
ACRO227901000
ACRO227905000
fuksyna kwaśna, pure, high purity biological stain
Formuła:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Temp. topnienia: ? 130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013286 Numer CAS: 3244-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-816-5 Klasyfikacja Merck : 12,00109 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1 to 1.4 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥700 (at lambda max.) |