fuksyna kwaśna
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
CI 42685
B22222.14
B22222.22
B22222.36
B22222.14EA
626
PLN
B22222.14
B22222.22
B22222.36
fuksyna kwaśna
fuksyna kwaśna
CAS No.: 3244-88-0
Molecular Formula: C20H17N3Na2O9S3
Formula Weight: 585.53
Beilstein Reference: 4111656
Merck Reference: 14,107
MDL No.: MFCD00013286
Formuła:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Temp. topnienia: > 130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013286 Numer CAS: 3244-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-816-5 Klasyfikacja Merck : 14,107 |