Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08181.0025 1.08181.0250
1.08181.0025EA 226 PLN
1.08181.0025 1.08181.0250
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Millipore®
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Temp. topnienia: 252 °C
Gęstość: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366