Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek 98.5-101.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148990100 148991000 148990010
ACRO148990100EA 168 PLN
ACRO148990100 ACRO148991000 ACRO148990010
chlorek tiaminy, chlorowodorek 98.5-101.5%
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Gęstość: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm