Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4625-250G T4625-5G T4625-100G T4625-10G T4625-1KG T4625-25G
SIALT4625-250GEA 1530 PLN
SIALT4625-250G SIALT4625-5G SIALT4625-100G SIALT4625-10G SIALT4625-1KG SIALT4625-25G
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Sigma-Aldrich®
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Temp. topnienia: 252
Gęstość: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366