Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4562-25G T4562-250G
SIALT4562-25GEA 235 PLN
SIALT4562-25G SIALT4562-250G
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Sigma-Aldrich®
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Temp. topnienia: 252 °C
Gęstość: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366