Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W332208-1KG-K W332208-5KG-K W332208-10KG-K
SIALW332208-1KG-KEA 665 PLN
SIALW332208-1KG-K SIALW332208-5KG-K SIALW332208-10KG-K
chlorek tiaminy, chlorowodorek, Sigma-Aldrich®
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Temp. topnienia: 252 °C
Gęstość: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 13,09366